Merck
Z513385
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 7 in. (178 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥14,120
¥14,120
出荷予定日2025年4月09日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥14,120
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥14,120
出荷予定日2025年4月09日
物質
nickel-stainless steel
包装
pkg of 12 ea
L
7 in. (178 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel stainless spatula one end rounded, one end tapered. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
PTFE-coated spatulas Tapered to 1/8in., L 8 1/4 in.
Z115258
PTFE-coated spatulas
Lab spoons stainless steel, L 7 1/2 in.
Sigma-Aldrich
Z511455
Lab spoons
PTFE-coated spatulas Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
Z115282
PTFE-coated spatulas
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.