Merck
Z515981
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
別名:
storage tubes, tube flask, tube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,500
¥15,500
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥15,500
カートの在庫状況を確認する
物質
colorless cap
colorless tube
round bottom
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
特徴
graduations: no
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 mmガラス製ストップコック。側管にセプタムを付けることができます(Z565695またはZ565679使用)。空気および湿気に不安定な試薬を小スケールで操作するために設計されています。熱可塑性のスクリューキャップ(Viton O-リング付き)は140°Cまで使用できます。
アプリケーション
Schlenk reaction and storage tube has been used for the synthesis of liquid crystals by photo-redox coupling reactions.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New synthetic strategies and disconnections in the synthesis of liquid crystals enabled by photoredox cross-coupling reactions
Mandle R J and Goodby J W
Liq. Cryst., 46(1), 4-10 (2019)
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.