Merck
Z517712
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥185,000
¥185,000
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥185,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥185,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
ジョイント
joint: ST/NS29/32
H
580 mm
外径
80 mm
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z101532Z517720Z117420
capacity
1 L
capacity
1 L
capacity
2 L
capacity
250 mL
H
580 mm
H
560 mm
H
580 mm
H
-
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS29/32
joint
-
O.D.
80 mm
O.D.
80 mm
O.D.
100 mm
O.D.
-
詳細
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)