Merck
Z530301
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: ST/NS 29/32
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥15,680
¥15,680
単価¥22,400割引30%
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121815
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter, joint: ST/NS 29/32
joint
joint: ST/NS29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z285447Z530271Z723177
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS29/32
General description
With side hose connection and drip-tip. Improves efficiency of evaporation of solvents under reduced pressure when placed between the condenser of a rotary evaporator and a chilled receiving flask. Plug the condenser vacuum take-off exit opposite the receiving flask to eliminate path competition and direct all distillate to the chilled collection flask. SJ 35/25 adapter fits standard Büchi rotary evaporator glassware.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)