スキップする
Z531073
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 100 mm, joint: ST/NS 14/20
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥31,400
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
¥31,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint: ST/NS14/20
L
100 mm
General description
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z531146Z531162Z531081
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
L
100 mm
L
300 mm
L
400 mm
L
200 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldrich® coiled condenser
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)