Merck
Z546542
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm
別名:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Pore size:
70-100 μm porosity
Disc diam.:
30 mm
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Aldrich® Buchner funnel, funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disc diam.
30 mm
funnel capacity
30 mL
stem diam.
10 mm
pore size
70-100 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)