Merck
Z547654
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,210
¥14,210
単価¥20,300割引30%
出荷予定日2025年4月03日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,210
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
¥14,210
単価¥20,300割引30%
出荷予定日2025年4月03日
ジョイント
joint: ST/NS14/20
キャパシティ
15 mL
ディスク直径
20 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)