Merck
Z550574
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 25 mL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥16,400
¥16,400
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
25 mL
Joint:
joint stopper14/20
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint stopper14/20
description
conical
capacity
25 mL
stopcock bore
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z548030Z550582Z548014
capacity
25 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
capacity
50 mL
stopcock bore
2 mm
stopcock bore
2 mm
stopcock bore
2 mm
stopcock bore
2 mm
joint
joint stopper14/20
joint
joint stopper22
joint
joint stopper24/25
joint
joint stopper14/20
description
conical
description
conical
description
conical
description
conical
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How tall is it? Thanks!
    1 回答
    1. This product has an overall length of 175 mm or approximately 6.9 in.