Merck
Z553336
Sigma-Aldrich
Washer for NMR tubes with J. Young valve
top joint: ST/NS 19/26, bottom joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥132,300
¥132,300
単価¥189,000割引30%
出荷予定日2025年4月06日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥132,300
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
SB.32
¥132,300
単価¥189,000割引30%
出荷予定日2025年4月06日
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS19/26
詳細
The inverted 5 mm NMR tube is sealed into the washer with a ground-glass stopper. Applied vacuum sprays solvent inside and against the closed end of tube for thorough cleaning.
Fits flask with standard taper 24/40 joint.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)