Merck
Z553891
Sigma-Aldrich
Precision Seal® ラバーセプタムキャップ
white, for 5-6 mm O.D. tubes and ampules
別名:
rubber caps, rubber stopper, rubber stoppers
Slide 1 of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥3,190
100 EA
¥10,200
¥3,190
出荷予定日2025年7月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥3,190
100 EA
¥10,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥3,190
出荷予定日2025年7月14日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
natural rubber septa
使用法
for 5-6 mm O.D. tubes and ampules
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z565768Z566543Z565776
material
natural rubber septa
material
natural rubber septa
material
natural rubber septa
material
natural rubber septa
color
white
color
white
color
white
color
white
usage
for 5-6 mm O.D. tubes and ampules
usage
for 7-8 mm O.D. tubes and ampules
usage
for 9 mm O.D. tubes and ampules
usage
for 10 mm O.D. tubes and ampules
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
詳細
NMRチュ-ブおよびアンプルにそのままはめられる"push on"タイプです。ユニ-クなデザインにより、カニュ-ラ法の貫通ポイントができ、チュ-ブ内と外部スリ-ブで二重にシ-ルできます。デリケ-トな薄壁チュ-ブを壊しません。破損しにくい薄壁チューブ。すべてのサイズ、ロット間で、一貫した品質保持のため、1つの保証された原材料から、"無塵室(White Room)"条件下で製造されています。
天然ゴム製セプタムの保存上の注意:ブルーミング(ゴム表面に白っぽい膜が生じること)を抑えるため、セプタムは袋に入れて口を閉じ、日光を避けて保存してください。ブルーミングは自然の過程で、性能には影響を及ぼしません。目に見えるブルームは使用前に洗い流すか拭き取ってください。
法的情報
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)