Merck
Z556009
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 1 L, hose outlet O.D. 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
キャパシティ
1 L
ホース出口外径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
Find documentation for the products that you have recently purchased in the Document Library.