Merck
Z557862
Sigma-Aldrich
Aldrich®溶媒保存/分注フラスコ、目盛付きインレット(Sure/Stor)
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
top joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
キャパシティ
200 mL
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z515922Z515892Z515884
joint
bottom joint: ST/NS14/20, top joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
200 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先