Merck
Z558575
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale glassware kit
Economy
ログイン組織・契約価格を表示する
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z558567Z256668Z245240
Aldrich® microscale glassware kit Economy
Z558575
Aldrich® microscale glassware kit
Aldrich® microscale glassware kit Deluxe
Z558567
Aldrich® microscale glassware kit
詳細
構成内容:
Z684139アダプター、クライゼン、14/10、(1)
Z684155アダプター、多目的、14/10、(1)
Z684244冷却器、ジャケット付き環流器、14/10、(1)
Z684252蒸留ヘッド、サイドポート付きHickman、(1)
Z684260フラスコ、丸底、10 mL、14/10、(1)
Z684295回転羽根、3および5 mL、(1)
Z684341チューブ、Craig管、一式、2 mL、(1)
Z684368チューブ、乾燥、14/10、(1)
Z684422バイアル、円錐、3.0 mL、(1)
Z684430バイアル、円錐、5.0 mL、(1)
Z684201プラスチック製キット用ボックス、(1)
高品質、低価格のガラス器具キットで、学生実験室や化学研究室での幅広い有機反応をカバーするようデザインされています。キットには、Microscale Organic Laboratoryの教科書に書かれた実験を行うのに必要なミクロスケールガラス器具が含まれています。穴あきキャップ付き14/10すりガラスジョイントとO-リングシールにより、安全で気密な接続ができます。
エコノミーキット -区分けされたPP製保存箱(蝶番で止めたふた付き)に入っています。テキストに記載された実験の95%を行うことができます。
デラックスキット -裏面が発泡スチロール張りのプラスチックの持ち運びケースに入っています。テキストに記載された種類全ての実験をカバーしています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先