スキップする
Z560049
Levgo® smartSpatula® 使い捨て PP 実験用スパチュラ、V ネックが目印です
L 210 mm, white, standard
別名:
disposable spatula, microspatula, spatula, Levgo 17221, micro lab spoon
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
300 ea
カートの在庫状況を確認する
¥8,880
7500 ea
カートの在庫状況を確認する
¥163,000
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
¥8,880
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene
packaging
pack of 300 ea, case of 7500 ea
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17221
L
210 mm
color
white
General description
本製品は多用途、両頭ポリプロピレン製ツールで、さまざまな化学物質や生物学的物質のすくい取り、掻き取り、すくい上げ、撹拌、採取、移動、処理、操作が可能です。
LevGo スパチュラは、世界中の民間企業、大学、臨床検査室、製薬研究所だけでなく、オーダーメイド薬を調製する薬剤師の方々にも広く使用されています。
Features and Benefits
  • 使い捨てラボスパチュラの V ネックデザインは、LevGo, Inc. の商標です。
  • 紛失や汚染の心配がなく、洗浄の必要もありません。
  • ポリプロピレン 100% なのでオートクレーブ可能、希酸や希塩基に侵されません。
  • ポリプロピレンは液体窒素で凍結した試料に暴露しても割れません。
  • 中空コアは他社スパチュラよりもプラスチックの使用量が少なく、高温や低温の伝搬を最小限に抑えます。
  • 米国と EU の食品接触材規制に適合するための SGS 試験済みです。
  • 持続可能性– LevGo は 1 ケース販売するごとに 1 本の木を植樹しています。
Legal Information
米国特許 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
Look for the V at the neck is a trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z677787Z560030Z560057
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17221
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17251
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17211
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17241
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 300 ea, case of 7500 ea
packaging
pack of 100 ea, case of 500 ea
packaging
pack of 300 ea, case of 7500 ea
packaging
pack of 150 ea, case of 3600 ea
L
210 mm
L
210 mm
L
210 mm
L
310 mm
color
white
color
white
color
blue
color
green
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z560049-7500EA04061833581155
Z560049-300EA04061833581148