Merck
Z561428
Thermco® すりガラスジョイント精密温度計
temperature -10-150 °C, immersion L 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,000
¥20,000
出荷予定日2025年4月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,000
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
¥20,000
出荷予定日2025年4月08日
ジョイント
joint ST/NS10/30
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-10-150 °C
L
275 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Easy-Read®温度計 temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Z423386
Easy-Read®温度計
Easy-Read®温度計 temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
Z423432
Easy-Read®温度計