Merck
Z561517
Thermco® すりガラスジョイント精密温度計
temperature -10-250 °C, immersion L 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,200
¥23,200
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,200
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
¥23,200
出荷予定日2025年5月22日
ジョイント
joint ST/NS10/30
詳細
spirit-filled
特徴
subdivision 1.0 °C
メーカー/製品名
Thermco Products, Inc.
温度測定範囲
-10-250 °C
L
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)