コンテンツへスキップ
Z561533
Thermco® すりガラスジョイント精密温度計
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41112303
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint ST/NS10/30
description
spirit-filled
feature
subdivision 1.0 °C
manufacturer/tradename
Thermco Products, Inc.
temperature measuring range
-10-250 °C
L
450 mm
Legal Information
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)