Merck
Z561657
Expanded tabletop plasma cleaner
AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
H × W × D
11 in. × 18 in. × 9 in.
チャンバー直径× L
6 in. × 6 in.
6 nL × 6.5 in.
重量
37 lb
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
A larger, tabletop plasma cleaner with four times the capacity of the basic plasma cleaner, suitable for nanoscale surface cleaning and activation of small samples. Plasma treatment may be applied to a wide variety of materials, including glass, semiconductors, polymers, and metals. Useful applications include surface cleaning of substrates for enhanced adhesion, plasma activation for microfluidic device fabrication, and surface chemistry modification of biomaterials and polymers.
  • Adjustable RF power (Low, Medium, High power settings); Maximum 30W
  • 6 in. diameter x 6.5 in length Pyrex chamber (optional quartz chamber)
  • Hinged door with viewing window
  • Active fan cooling
  • 1/8" NPT metering valve to qualitatively control gas flow and chamber pressure
  • 1/8" NPT 3-way valve to quickly switch from introducing gas, venting, and isolating the chamber
  • Requires a separate vacuum pump to run the plasma process
コンパクトな卓上型のプラズマクリーナーです。各種表面におけるナノスケールでの洗浄や活性化、表面化学的改質に適しています。ガラスや半導体、ポリマー、金属といった様々な材料のプラズマ処理を行うことができます。基盤表面の洗浄による接着性の向上、微小流体素子の製造における接合前処理、バイオマテリアルやポリマーの表面改質といったアプリケーションに便利です。
  • RF出力は調節可能(Low、Medium、Highから選択)。最大出力 30 W
  • 6 インチ(15.2 cm)直径 x 6.5 インチ(16.5 cm)長Pyrex®チャンバー(オプションの石英チャンバー)
  • バルブ部によりガスフローを制御
  • 内側が見えるよう窓を備えたヒンジ式ドア
  • 冷却ファン搭載
  • プラズマ処理には真空ポンプが別途必要です。
  • PlasmaFloガスフローミキサー(別売り)により、2種類までの処理ガスの微調整、処理ガスの混合、および真空度のモニタリングが可能
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
テクニカルサービス連絡先