Merck
Z561703
PlasmaFlo gas flow mixer and pressure monitor
AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
H × W × D
8.5 in. × 10 in. × 8 in.
8.5 in. × 10 in. × 8 in.
重量
12 lb
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
大型タイプまたはベーシックタイプのプラズマクリーナー(115 V用)と組み合わせて使用します。2種類までの処理ガスの微調整、処理ガスの混合、そして真空度のモニタリングを行うことができます。
  • 2本のガス系統
  • 流量計1:最大流速49 mL/分*
  • 流量計2:最大流速104 mL/分*
  • 正確性:±2%
  • デジタル表示式熱電対真空計(1~1999 mTorr)
  • インプット/アウトプット接続:1/4インチ(6.4 cm)Swagelokから1/4インチ(6.4 cm)O.D.ステンレス鋼ホースアダプター
* 最大流速は処理ガスの種類および制御される圧力によって異なります。これらのプラズマクリーナーで特によく使用される処理ガス(空気、Ar、N2、O2)については、10 psigで測定した流速をまとめた一覧表が利用可能です。他の処理ガスや制御圧力での流速についても一覧表はお作りできますのでご用命ください。
The PlasmaFlo may be used with the High Power Expanded, Expanded, or Basic Plasma Cleaner (115V) and is beneficial for gas mixing, more precise quantitative control of the gas flowrate and monitoring of vacuum pressure.
  • Dual gas inputs into flowmeters with 49 mL/min maximum flowrate* and ±2% accuracy
  • Thermocouple vacuum gauge and digital meter (1 to 1999 mTorr)
  • Inputs/Output connection: ¼ in. Swagelok to ¼ in. O.D. stainless steel hose adaptor
* Maximum flowrate varies with process gas and regulated pressure. Correlated flowrate tables are available for the most common process gases (Air, Ar, N2, O2) used with our Plasma Cleaners and metered at 10 psig. Flowrate tables for other process gases and regulated pressures can be made available. Please inquire with Harrick Plasma.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先