Merck
Z561738
Coors高アルミナ燃焼ボート
capacity 5 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
Coorstek
L × W × H
70 mm × 14 mm × 10 mm
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z561746Z561754Z247634
Coors™ high alumina combustion boat capacity 5 mL
Z561738
Coors高アルミナ燃焼ボート
Coors™ high alumina combustion boat capacity 10 mL
Z561746
Coors高アルミナ燃焼ボート
Coors™ high alumina combustion boat capacity 20 mL
Z561754
Coors高アルミナ燃焼ボート
Coors™ high-alumina crucible High form, capacity 50 mL
Z247634
Coors高アルミナるつぼ
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
20 mL
capacity
50 mL
L × W × H
70 mm × 14 mm × 10 mm
L × W × H
90 mm × 17 mm × 11.5 mm
L × W × H
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
L × W × H
-
アプリケーション
Coors high alumina combustion boat has been used:
to contain MoO3 and sulfur powders for the preparation of molybdenum disulfide (MoS2) monolayers. It has also been used to contain tin oxide (SnO) powder for the synthesis of tin dioxide (SnO2) optical fiber.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
Coors™ high-alumina crucible cover diam. 39.4 mm
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
Coors™ high-alumina crucible High form, capacity 100 mL
Z247642
Coors高アルミナるつぼ
Platinum combustion boat capacity 12 mL, with handle
Z685429
Platinum combustion boat
テクニカルサービス連絡先