Merck
Z561754
Coors高アルミナ燃焼ボート
capacity 20 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
Coorstek
L × W × H
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z247626Z247138Z247162
Coors™ high alumina combustion boat capacity 20 mL
Z561754
Coors高アルミナ燃焼ボート
Coors™ high-alumina crucible High form, capacity 20 mL
Z247626
Coors高アルミナるつぼ
Coors™ porcelain crucible High form, capacity 20 mL
Z247138
クアーズ磁器るつぼ
Coors™ porcelain crucible Wide form, capacity 17 mL
Z247162
クアーズ磁器るつぼ
capacity
20 mL
capacity
20 mL
capacity
20 mL
capacity
17 mL
L × W × H
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
アプリケーション
Coors高アルミナ燃焼ボートを用いて、補足的「コンダクタンスプラトー」技術である走査型トンネル顕微鏡(STM)電流距離(I(s)実験に使用する金(Au)基板を作製しています。
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Coors™ high-alumina crucible cover diam. 59 mm
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
Platinum combustion boat capacity 9 mL, with handle
Z685410
Platinum combustion boat
Coors™ porcelain crucible High form, capacity 10 mL
Z247103
クアーズ磁器るつぼ
Inconel® crucible low form, capacity 20 mL
Z246271
Inconel® crucible
テクニカルサービス連絡先