Merck
Z562041
白金るつぼ
standard, capacity 15 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
るつぼ
NACRES:
NB.43
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC4
キャパシティ
15 mL
dish diam. × H
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
重量
11.5 g+/- 5%
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z562025Z562238Z562114
Platinum crucible standard, capacity 15 mL
Z562041
白金るつぼ
Platinum crucible standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC4
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC2
manufacturer/tradename
Birmingham metals BMC4
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC14
capacity
15 mL
capacity
10 mL
capacity
5 mL
capacity
50 mL
dish diam. × H
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
dish diam. × H
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
dish diam. × H
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
dish diam. × H
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
weight
11.5 g+/- 5%
weight
8.5 g+/- 5%
weight
7 g+/- 5%
weight
39.0 g+/- 5%
アプリケーション
白金るつぼは分析研究室での使用に適しています。
特徴および利点
白金るつぼは、底が重く壁が軽いため、過酷な条件に耐えます。
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 30 mL
Z685291
Platinum crucible, with reinforced rim
Platinum combustion boat capacity 3 mL, without handle
Z685372
Platinum combustion boat
Platinum evaporating dish capacity 20 mL
Z562130
Platinum evaporating dish
Platinum dish, with reinforced rim capacity 20 mL
Z685313
Platinum dish, with reinforced rim
Platinum evaporating dish capacity 30 mL
Z562157
Platinum evaporating dish
Coors™ porcelain crucible High form, capacity 12 mL
Z247111
クアーズ磁器るつぼ
Coors™ porcelain crucible cover cap size A, I.D. 34 mm
Z247200
Coors porcelain crucible cover
Platinum combustion boat capacity 3 mL, with handle
Z685364
Platinum combustion boat
テクニカルサービス連絡先