Merck
Z562114
白金るつぼ
standard, capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
るつぼ
NACRES:
NB.43
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BC14
キャパシティ
50 mL
dish diam. × H
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
重量
39.0 g+/- 5%
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z562238Z562025Z562076
vibrant-m
Z562114
白金るつぼ
vibrant-m
Z562238
白金るつぼ
vibrant-m
Z562025
白金るつぼ
vibrant-m
Z562076
白金るつぼ
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC14
manufacturer/tradename
Birmingham metals BMC4
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC2
manufacturer/tradename
Birmingham metals BC8
capacity
50 mL
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
25 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
dish diam. × H
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
dish diam. × H
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
dish diam. × H
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
dish diam. × H
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
weight
39.0 g+/- 5%
weight
7 g+/- 5%
weight
8.5 g+/- 5%
weight
25.0 g+/- 5%
アプリケーション
白金るつぼは分析研究室での使用に適しています。
特徴および利点
白金るつぼは、底が重く壁が軽いため、過酷な条件に耐えます。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 30 mL
Z685291
Platinum crucible, with reinforced rim
Platinum evaporating dish capacity 50 mL
Z562173
Platinum evaporating dish
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 25 mL
Z685283
Platinum crucible, with reinforced rim
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 15 mL
Z685275
Platinum crucible, with reinforced rim
Platinum dish, with reinforced rim capacity 30 mL
Z685321
Platinum dish, with reinforced rim
Platinum crucible lid fits 15 mL crucible
Z562068
Platinum crucible lid
Platinum evaporating dish lid Fits 50 mL dish
Z562181
Platinum evaporating dish lid
Platinum crucible lid fits 10 mL crucible
Z562033
Platinum crucible lid
テクニカルサービス連絡先