Merck
Z562122
Platinum crucible lid
fits 50 mL crucible
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
るつぼ
manufacturer/tradename
Birmingham metals
重量
10.0 g
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z562068Z562106Z562084
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 15 mL crucible
Z562068
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
weight
10.0 g
weight
3.6 g
weight
6.0 g
weight
7.2 g
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製るつぼのフタは、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Platinum crucible lid fits 10 mL crucible
Z562033
Platinum crucible lid
Coors™ porcelain crucible cover cap size F, I.D. 84 mm
Z247251
Coors porcelain crucible cover
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 25 mL
Z685283
Platinum crucible, with reinforced rim
Platinum evaporating dish lid Fits 50 mL dish
Z562181
Platinum evaporating dish lid
Platinum crucible standard, capacity 25 mL
Z562076
白金るつぼ
Platinum evaporating dish capacity 50 mL
Z562173
Platinum evaporating dish
Platinum crucible standard, capacity 10 mL
Z562025
白金るつぼ
Platinum evaporating dish capacity 100 mL
Z562203
Platinum evaporating dish
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
白金るつぼ
Platinum dish, with reinforced rim capacity 30 mL
Z685321
Platinum dish, with reinforced rim
テクニカルサービス連絡先