Merck
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
別名:
Stainless Steel Tongs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥196,900
¥196,900
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥196,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
¥196,900
カートの在庫状況を確認する
詳細
bowed end
L
8 in.
重量
1.25 g
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z225282Z115436Z225606
Precision crucible tongs L 20 in. (508 mm)
Z225282
Precision crucible tongs
Safety tongs L 9 in.
Z115436
Safety tongs
Stainless steel forceps Specimen, L 8 in.
Z225606
Stainless steel forceps
L
8 in.
L
20 in. (508 mm)
L
9 in.
L
8 in.
description
bowed end
description
-
description
-
description
-
weight
1.25 g
weight
-
weight
-
weight
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3