Merck
Z562610
Sigma-Aldrich
アルドリッチ®レクチャーボトルステーション
for mildly corrosive gases
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.51
インレットCGA
180
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
For mildly-corrosive and high-purity gas applications. Purge valve sits between the lecture-bottle and regulator to purge system with inert gas to remove air, moisture, and process gas to maintain high-purity conditions and to minimize gas hydrolysis and corrosion damage to equipment. A check valve at purge inlet prevents backflow of gas. Purge system with dry, inert gas before introducing mildly corrosive gases and again immediately after use.
Regulator specifications:
Single stage, panel-mounted stainless steel body and pressure diaphragm, cartridge type seat PCTFE, PTFE and PCTFE seals, self seating type relief valve, 2 inch diameter stainless steel gauges, helium leak rate tested at 1 x 10-8 ssc/sec., 3000 psig maximum inlet pressure, 0-80 psig delivery range, Stainless steel outlet needle valve with 1/4 in. NPTF connection.
T-Purge valve specifications: 316L stainless steel body and diaphragm-seal valve, 3000 psig maximum inlet pressure, inlet check-valve, with 1/4 in. NPTF connection.
これらのポータブルレクチャーボトルステーションを使用すれば、レクチャーボトルガスの分配は、今までよりも安全かつ簡単になります。ステーションに入っているプレミアム品質の構成品は、アプリケーションに適合し、完全に組み立てられ、漏れの検査済みなので、すぐに使用できます。
パージバルブ付きのステーションを使用する場合は、ステーションをレクチャーボトル、プロセス、および不活性ガスのソースに接続するだけで準備完了となります。
安全でシンプル:
  • コンパクトなポータブルシステムでのガスの分配と保管
  • レクチャーボトルの直立と安定を保ち、転倒を防止
  • 機器損傷と人身事故発生の可能性を低減
  • 4つのモデルから用途に合ったものをお選びください
  • Online Lecture-Bottle Equipment to Gases Selection Guide(オンラインレクチャー-ボトル備品からガス選択までのガイド)
ステーションの仕様:
1.耐久性のある赤いエナメル仕上げ、卓上または壁への取付け可能のヘビーゲージスチールキャビネット
2.高品質のパネル取付けレギュレーターとパージバルブ
3.レクチャーボトルへのCGA-180リモート接続を備えた316Lステンレス製編組ホース
4.2つのレクチャーボトル用のサポート(1つは使用中、もう1つは予備品)
5.明確にラベル付けされたゲージ、ガス接続、およびバルブ機能
6.キャビネット前面の使用説明ラベル
7.完全に組み立てられ、漏れの検査済みで、すぐに使用可能
関連事項
For more information on station set-up, see the Lecture Bottle Technical Bulletin
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先