Merck
Z562831
Wilmad® クイック圧力弁NMR管直径5 mm
Heavy wall, frequency 300 MHz, L 7 in.
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
quartz tube
特徴
neck thread external thread
manufacturer/tradename
Wilmad 522-QPV-7
パラメーター
-200 psi pressure
300 MHz frequency
L
7 in.
キャンバー
51 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
1.40 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
触媒反応、気液相反応、空気感受性サンプルを実行するNMRサイエンティストの作業ならびに低沸点溶媒を使用した高温研究を簡素化するために特別に設計されており、EPR分光測定法にも使用できます。
Quick Pressure Valve(迅速圧力バルブ)は、バルブのパイレックス部分を石英管に接続する傾斜シールを使用して、EPR用の石英サンプル管に取り付けることもできます。
  • 操作が簡単- 1回転させて開き、1回転させて閉じます
  • 簡便にサンプルを追加するためのより大きな開口部
  • 軽量で同心円状のデザインにより、パフォーマンスが向上
  • 1/16インチと1/8インチの両方のチューブ用のユニオン継手および取付金具
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先