Merck
Z562904
Wilmad® external reference system
complete set
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥14,600
¥14,600
カートの在庫状況を確認する
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥14,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥14,600
カートの在庫状況を確認する
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 516-CC-5
パラメーター
<600 MHz frequency
直径
5 mm
詳細
Perfect for isolating your reference solution from your sample, this double layered tube provides extra protection for toxic samples in NMR spectroscopy as well.
Each insert fits with precision into the outer tube.The flat bottom forces the reference solution upwards between the inner and outer tubes.
Simple to use, just place your sample in the insert and add a few drops of reference solution to the bottom of the outer tube. When pushing the inner tube downward, the reference solution is forced upwards and forms a thin film, about 50 μL thick between the tubes.
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)