Merck
Z564761
Sigma-Aldrich
Aldrich®ジャケット付きソックスレー抽出器
capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥152,000
¥152,000
出荷予定日2025年5月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥152,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥152,000
出荷予定日2025年5月20日
ジョイント
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS34/45
キャパシティ
50 mL
カップ内径 × L
30 mm × 80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)