Merck
Z565792
Sigma-Aldrich
Precision Seal® ラバーセプタムキャップ
red, for 10 mm O.D. tubes and ampules
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
rubber caps, rubber stopper, rubber stoppers
NACRES:
NB.35
物質
natural rubber septa
使用法
for 10 mm O.D. tubes and ampules
red
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z554014Z566551Z565784
color
red
color
red
color
red
color
red
usage
for 10 mm O.D. tubes and ampules
usage
for 5-6 mm O.D. tubes and ampules
usage
for 9 mm O.D. tubes and ampules
usage
for 7-8 mm O.D. tubes and ampules
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
precision seal septa cap, rubber septa cap, natural rubber septa, septa cap, sleeve stopper, septa stopper, rubber septum cap
詳細
NMRチュ-ブおよびアンプルにそのままはめられる"push on"タイプです。ユニ-クなデザインにより、カニュ-ラ法の貫通ポイントができ、チュ-ブ内と外部スリ-ブで二重にシ-ルできます。デリケ-トな薄壁チュ-ブを壊しません。破損しにくい薄壁チューブ。すべてのサイズ、ロット間で、一貫した品質保持のため、1つの保証された原材料から、"無塵室(White Room)"条件下で製造されています。
天然ゴム製セプタムの保存上の注意:ブルーミング(ゴム表面に白っぽい膜が生じること)を抑えるため、セプタムは袋に入れて口を閉じ、日光を避けて保存してください。ブルーミングは自然の過程で、性能には影響を及ぼしません。目に見えるブルームは使用前に洗い流すか拭き取ってください。
法的情報
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先