Merck
Z567078
Sigma-Aldrich
NMRチューブキャリア
for tubes, 5 mm x 7 or 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥13,300
¥13,300
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
SB.32
¥13,300
在庫あり詳細
特徴
for tubes 5 mm x 7 or 8 in.
詳細
Unbreakable, NMR tube carrier provides protection for the tube and lab personnel when transporting samples. The clear, shatter-resistant polycarbonate case allows for visual sample identification and inspection prior to opening. Natural rubber plugs on both ends of the case provide impact absorption if accidentally dropped.
NMR tubes are held securely in place inside the PC case by the bottom loading rubber plug. Carrier holds one 5 mm diameter tube, 7 or 8 in. L.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)