Merck
Z567205
Ace丸底圧力フラスコ
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type PTFE plug seal
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 841515
キャパシティ
500 mL
直径
100 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z567248Z567175Z567191
Ace丸底圧力フラスコ with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
Z567205
Ace丸底圧力フラスコ
Ace丸底圧力フラスコ with Ace-Thred 25 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
Z567248
Ace丸底圧力フラスコ
Ace丸底圧力フラスコ with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 50 mL
Z567175
Ace丸底圧力フラスコ
Ace丸底圧力フラスコ with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 250 mL
Z567191
Ace丸底圧力フラスコ
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
50 mL
capacity
250 mL
material
borosilicate glass , single-neck , round bottom flask
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
closure type PTFE plug seal
feature
closure type PTFE plug seal
feature
closure type PTFE plug seal
feature
closure type PTFE plug seal
詳細
壁が厚いホウケイ酸ガラスフラスコの定格圧力は120°Cで60 psiです。底が丸いため、マントルヒーターやその他の丸底フラスコ用途に容易に使用できます。フラスコには、#15 Ace-Thred PTFE前面シールブッシングとFETFE® O-リングが付いています。
ご注意:このガラス器具は、圧力や真空による破損が保証されません。これらのフラスコにかき傷やその他の傷がある場合は使用しないでください。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先