Merck
Z567736
Q-Tube 圧力管リアクタースターターキット
capacity 35 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
pressure reactor, q-tube pressure reactor
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Q Labtech
キャパシティ
35 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
キットの内容:
  • キャップ/PTFEスリーブセット、35 mL×1個
  • Qチューブアダプター3510×1個(120 psi以下で圧を安全に逃し、チューブは再度シーリングされます)
  • ニードルアダプター×1個
  • 1インチニードル×1本
  • 35 mL再利用可能なガラス耐圧チューブ×1本
  • FEPチューブ付きPPトラップ×1個
  • 留めねじ×1本
  • ゴムセプタム(35 mL)×10個
  • スターラーバー×1個
Q-Tube圧力リアクターは、マイクロ波シンセサイザーの手頃な代替装置であり、過圧による偶発的な爆発を防止する安全な圧力解放システムを特徴として備えています。スターターキットには、すぐに使用するために必要なすべての資材が含まれています。
オプションのより高い圧力解放閾値アダプターは、12 mLおよび35 mLQチューブ用が別売となっています。
利点:
  • マイクロ波や従来のオープンフラスコよりも収率が高い。
  • マイクロ波や従来のオープンフラスコよりもすっきりした製品(より高い収率と明るい色)
  • 反応時間が短縮(数時間が数分に)
  • マイクロ波よりも高い再現性
  • 拡張性が高い(最大20グラム)
  • 従来の圧力(密封)チューブよりも安全(自動圧力解放と再密封)
  • 手頃な価格
  • 保守管理不要
注意
12 mLの圧力管とセプタムは使い捨てなので、再使用しないでください!35 mLの圧力管のみを手洗いしてください!ご使用のたびに1インチの圧力解放針を清掃および検査して、詰まっていないことを確認してください。
注:純正のQ-Tube交換用チューブ、セプタム、および構成品のみを使用してください。
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先