Merck
Z568686
使用済み溶媒コンテナー
PVC coated clear flint glass, capacity 2.5 L, thread for 38-439
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
キャパシティ
2.5 L
フィッティング
thread for 38-439
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
廃棄溶媒漏斗に適合するさまざまなサイズのNalgene製ボトルまたはカーボイ。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Waste solvent funnels for container cap. 15 - 55 gal, includes adapter, 2 in. NPT, separate fine-thread screw cap
Z400335
Waste solvent funnels
Biohazard waste container capacity 19 L (5 gal)
Sigma-Aldrich
Z370665
Biohazard waste container
Waste solvent funnels for container cap. 9 L, closure size 100 mm
Z286508
Waste solvent funnels
Biohazard waste container capacity 57 L (15 gal)
Sigma-Aldrich
Z370673
Biohazard waste container
テクニカルサービス連絡先