スキップする
Z568724
QianCap™耐圧チューブおよび耐圧瓶用安全キャップシステム
QianCap™-15, fits no. 15 internal thread
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥142,000
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
¥142,000
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
manufacturer/tradename
Q Labtech
technique(s)
cell culture: suitable
volume
4 oz , catch bottle
General description
QianCap is a safety cap with an automatic pressure release and reseal mechanism which can prevent pressure bottles and tubes with Ace-Threds #15 and #25 from explosion due to excessive internal pressure. These systems contain all items needed for immediate use on pressure tubes and bottles with internal threads. QianCap is available in these three configurations:
1. QianCap safety cap
2. QianCap safety cap with 0-300 psig pressure gauge
3. QianCap safety cap gas purging set, with 0-300 psig pressure gauge
Components in all configurations
  • One PTFE Q-adapter
  • One Simriz® O-ring
  • Ten septa - 12 mL
  • One pressure adapter-60
  • One cap
  • One needle adapter
  • One deflected point needle
  • One catch bottle
Legal Information
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z568732Z740135Z765392
description
QianCap™-15, fits no. 15 internal thread
description
QianCap™-25, fits no. 25 internal thread
description
for tubes/bottles with internal threads #25
description
stainless steel, pressure 0-300 psi, for 1/4 in. NPT
manufacturer/tradename
Q Labtech
manufacturer/tradename
Q Labtech
manufacturer/tradename
Q Labtech
manufacturer/tradename
Q Labtech
volume
4 oz , catch bottle
volume
8 oz , catch bottle
volume
-
volume
-
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)