Merck
Z646237
Sigma-Aldrich
Jerricans
capacity 20 L
別名:
jerry can, jerry cans, jerrycan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,980
¥25,980
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,980
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥25,980
カートの在庫状況を確認する
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H10937-0000
W × D
28 cm × 21.5 cm
キャパシティ
20 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These high density polyethylene Jerricans have a built-in spout with separate air vent cap for smooth pouring and venting as needed. The spout retracts into the collar to conserve shelf space when transported or stored. A large, molded-in top handle and hand grip on the bottom gives positive control when pouring. Additionally, the wide base ensures stability. Heavy side panels on all models include a large smooth molded-in area for clear labeling and additional information. The jerricans are graduated in U.S. gallons and liters and have extra headspace for expansion of contents.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)