Merck
Z648299
マイクロスプーンとスパチュラ計量セット
stainless steel, autoclavable
別名:
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon, 367050000, F36705-0000, micro lab spoon
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥19,900
¥19,900
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
stainless steel
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F36705-0000
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z193216Z243213Z177911
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Z193216
Micro spatulas
Micro spatula L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Z243213
Micro spatula
manufacturer/tradename
Bel-Art F36705-0000
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Bel-Art H36729-0015
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 2
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
feature
autoclavable
feature
-
feature
-
feature
-
General description
ダブルヘッドの器具には 2 つの異なるツールヘッドがあり、1 つの多用途キットで実質的に 2 倍の数のツールが提供されています。ツールヘッドには、乾燥物質や液体の収集と移送に使用する 2 つの小型マイクロスプーンが付属しています。また、粉末の作業、攪拌、混合に最適な、さまざまなサイズの 8 本の平らなヘラが付属しています。
6 本のヘラは底が平らな容器で使用する先端が四角いタイプで、2 本は試験管で非常に効果的な丸いヘッドのタイプです。さらに、容器間の材料の拾い上げや移動に便利な、さまざまなサイズの V 字型ヘラも 1 組付属しています。サンプルの取り扱いは、先端が丸みを帯びた便利なピンセットで簡単に操作できます。このピンセットは、顎にギザギザがあり、ハンドルに溝があるため、しっかりと握ることができます。
寸法:
ラージスプーン/ヘラ:長さ 5.9” x ハンドル直径 0.12”
スプーン:0.3” x 0.3 x 深さ 0.04”、平らなヘラ:0.28: x 長さ 1.0”
スモールスプーン/ヘラ:長さ 5.9” x ハンドル直径 0.09”
スプーン:0.2” x 0.2” x 深さ 0.03”、平らなヘラ:0.20” x 長さ 1.24”
ラージスプーン/ヘラ:長さ 5.9” x ハンドル直径 0.12”
スクープ:0.32” x 1.37” x 深さ 0.07”、ヘラ:0.37” x 長さ 1.44”
スモールスプーン/ヘラ:長さ 5.9” x ハンドル直径 0.08”
スクープ:0.15” x 長さ 1.13” x 深さ 0.03”、ヘラ:0.17” x 長さ 1.2”
ラージスパチュラ:長さ 5.9” x ハンドル直径 0.13”
角型ヘラ:0.36” x 長さ 1.37” 、x 丸形ヘラ:0.36” x 長さ 1.27”
スモールスパチュラ:長さ 5.9” x ハンドル直径 0.07”
角型ヘラ:0.17” x 長さ 1.3” 、x 丸形ヘラ:0.17” x 長さ 1.27”
ピンセット:長さ 5.52” x 幅 0.35” x 開口時 0.42”、 先端の開口幅 0.21”、先端の幅 0.08”
Features and Benefits
  • 12°C(250°F)で蒸気滅菌可能。
  • キットには、多用途のダブルヘッドツール 6 点とピンセットが含まれています。
  • 微量の化学薬品を使用する作業に最適です。
  • 各ツールは 2 種類の異なる先端形状を備えており、汎用性が向上しています。
  • 研磨仕上げのステンレス製器具は清掃が簡単で、耐食性にも優れています。
  • 持ち運びに便利で、サンプリングツールを収納できるツールケースが付属しています(3.9 x 6.1 x 0.42 インチ厚、2.6 オンス)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)