スキップする
Z648310
Air-driven turbine magnetic stirrer
for stirring vessels up to 1 L, pressure 3-8 psi
別名:
air driven stirrer, magnetic mixer, mixer stirrer, 370020000, F37002-0000, magnetic agitator
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥17,300
この商品について
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37002-0000
Feature:
for stirring vessels up to 1 L
¥17,300
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
for stirring vessels up to 1 L
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37002-0000
parameter
3-8 psi pressure
General description
ユーザーは、独創的で効果的なこの空気圧駆動式マグネチックスターラーが、使いやすく低コストであることを高く評価するでしょう。 このマグネチックスターラーを作動させるのに必要なのは、低圧空気を供給することだけなので、電源から火花が発生する危険を排除しなくてはならない環境に適しています。 このコンパクトなスターラーは、わずか3~8psi(21~55kPa)の空気圧を使って稼働し、1 Lまでの容器を撹拌するのに適しています。給気部に接続するチュービングを用意していますので、スターラーがすぐに使えます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BAH370170000
description
for stirring vessels up to 1 L, pressure 3-8 psi
description
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37002-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art H37017-0000
feature
for stirring vessels up to 1 L
feature
-
parameter
3-8 psi pressure
parameter
900 rpm speed
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)