Merck
Z674176
DURAN® GLS 80ラボ用目盛付き広口瓶、アンバー色
capacity 1,000 mL, with cap
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 1160147
キャパシティ
1,000 mL
ネック外径
80 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z674206Z674168Z674184
capacity
1,000 mL
capacity
10,000 mL
capacity
500 mL
capacity
2,000 mL
feature
graduations, with cap
feature
graduations, with cap
feature
graduations, with cap
feature
graduations, with cap
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
DURAN® 1160147
manufacturer/tradename
DURAN® 1160150
manufacturer/tradename
DURAN® 1160146
manufacturer/tradename
DURAN® 1160148
joint
Joints threaded neck (GLS80)
joint
Joints threaded neck (GLS80)
joint
Joints threaded neck (GLS80)
joint
Joints threaded neck (GLS80)
詳細
琥珀色のDURANボトルが300 nm~500 nmの範囲の光から培地を保護します。そのため、感光性を持つ培地を扱ったり物質を長期保存したりするのに特に有用です。
  • 500 nmまでの波長の紫外線から保護
  • 外表面しか着色せず、イオンが浸出しないことを保証
  • 特別な熱処理によって着色の耐久性を保証
  • 素早く取り外せる青色のキャップと140°Cまでオートクレーブ可能な注入リングが付属しています。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
保存用褐色ボトル volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Supelco
23235
保存用褐色ボトル
保存用褐色ボトル volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Supelco
23230-U
保存用褐色ボトル
Duran®試薬瓶、キャップ付き capacity 500 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Z305197
Duran®試薬瓶、キャップ付き
Duran®試薬瓶、キャップ付き capacity 250 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Z305189
Duran®試薬瓶、キャップ付き
テクニカルサービス連絡先