Merck
Z674389
DURAN® GL 80キャップおよびアクセサリー
GL 18 blanking cap, red
別名:
1170682
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥2,880
¥2,880
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥2,880
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥2,880
カートの在庫状況を確認する
メーカー/製品名
DURAN® 1170682
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible modular liquid or gas transfer 80 connection cap system. Five different tubing diameters (3.2 mm; 6.0 mm; 8.0 mm; 10.0 mm and 12.0 mm) can be connected. Sterile pressure equalisation is possible by using the syringe membrane filter. Unused ports can be closed with a closed top GL 18 PBT cap.
特徴および利点
  • Manufactured from PP, PTFE, EPDM
  • The flexible modular system allows an individual combination of the different components according to requirements and application
  • Five different tubing diameters (3.2 mm; 6.0 mm; 8.0 mm; 10.0 mm and 12.0 mm) can be used by changing the inserts
  • Sterile pressure equalisation is possible by using the syringe filter
  • Unused ports can be sealed off with a blank GL 18 screw cap
  • Fully compatible with all the GLS 80 threads and therefore highly versatile
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)