サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥51,700 |
この商品について
¥51,700
material
borosilicate glass 3.3 bottle, round bottle
feature
without cap
packaging
pack of 1 ea, pack of 10 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 10 922 34
parameter
1.5 bar max. pressure
capacity
250 mL
volume
250 mL
fitting
GL 45 DIN thread
General description
標準的な実験用ガラスボトルは、差圧に対して安全に耐えられるよう設計されていません。
形状の改良により、プレッシャープラス+ボトルは高い耐圧性を備え、
ユーザーと内容物に対して最大限の安全をもたらします。プレッシャープラス+ボトルには、
透明DURANガラス製(保護プラスチックセーフティーコーティング有/無)と、
紫外線による劣化を防ぐための褐色DURANガラス製の3種類があります。
このボトルはDURAN DG施栓系と組み合わせて使用することをお勧めします。ISO 4796に準じて-1~+1.5 barの圧に耐えるように設計されており、EN 1595に準じて最大限の安全を保証します。GL 45ねじ口ボトル。
Features and Benefits
- 優れた耐熱性と高い耐薬品性で知られるDURANホウケイ酸3.3ガラス製です。
- 100、250、500、1000 mLの4種類のサイズがあります。
- 1 barまでの耐減圧性が保証されています。
- 1.5 barまでの耐圧性が保証されています。
- DURANプレッシャープラス+ボトルは、業界標準のGL 45ねじ口ボトルです。
- DURANプレッシャープラス+ボトルには、通常のDURAN GL 45ボトルと区別するため、青色のセラミックプリントが施されています。
- オートクレーブ処理も滅菌処理も可能です。
- 褐色ガラスは、最新版のUSP<660>およびEP 3.2.1で規定されている遮光基準を満たしています。
- 保護コーティングが施されたボトルは、衝撃によって破損した際にユーザーと内容物を保護します。
- 特殊な形状ですが、ISO 4796-1:2016に適合しており、他の実験器具との互換性は保たれています。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description volume 250 mL | description volume 1,000 mL | description volume 500 mL | description volume 100 mL, clear |
| feature without cap | feature without cap | feature autoclavable, without cap | feature without cap |
| fitting GL 45 DIN thread | fitting GL 45 DIN thread | fitting GL 45 DIN thread | fitting GL 45 DIN thread |
| manufacturer/tradename DURAN® 10 922 34 | manufacturer/tradename DURAN® 21 810 54 | manufacturer/tradename DURAN® 10 922 35 | manufacturer/tradename DURAN® 218102406 |
| capacity 250 mL | capacity 1000 mL | capacity 500 mL | capacity 100 mL |
| material borosilicate glass 3.3 bottle, round bottle | material borosilicate glass 3.3 bottle, round bottle | material clear bottle, narrow-mouth bottle, round bottle | material borosilicate glass 3.3 bottle, clear , round bottle |
| parameter 1.5 bar max. pressure | parameter 1.5 bar max. pressure | parameter 1.5 bar max. pressure | parameter 1.5 bar max. pressure |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® プレッシャープラスボトル