表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 3 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥6,770 |
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F13373-0000
Material:
black polycarbonate
Packaging:
pack of 3 ea
¥6,770
カートの在庫状況を確認する
material
black polycarbonate
packaging
pack of 3 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13373-0000
W × D × H
25 mm (1 in.) × 25 mm (1 in.) × 51 mm (2 in.)
General description
マーカーがいつも必要なら、Affix Captorペンホルダーをご使用ください。決まった場所におくことで、片手でキャップの付けはずしができます。
このよく考慮されたアクセサリーによって、印を付けて、オートクレーブやフリーザーなどよく使う装置に物を入れるときの、サンプル操作ミスや書き間違いを減らすことができます。
その他、インキュベーター、遠心機、貯蔵庫、実験台の近くなどに置くこともできます。裏面は接着シールが付いており、Dual Lockの開閉式ファスナーを押しつけることで、汚れがない平らな表面にはどこでも接着させることができます。ポケットクリップ付きのペンなら、ほとんどのペンに対応します。
このよく考慮されたアクセサリーによって、印を付けて、オートクレーブやフリーザーなどよく使う装置に物を入れるときの、サンプル操作ミスや書き間違いを減らすことができます。
その他、インキュベーター、遠心機、貯蔵庫、実験台の近くなどに置くこともできます。裏面は接着シールが付いており、Dual Lockの開閉式ファスナーを押しつけることで、汚れがない平らな表面にはどこでも接着させることができます。ポケットクリップ付きのペンなら、ほとんどのペンに対応します。
Legal Information
Captor is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F13373-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F38951-2004 | manufacturer/tradename Bel-Art F18799-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18796-0000 |
| material black polycarbonate | material polypropylene | material - | material white polypropylene |
| packaging pack of 3 ea | packaging pkg of 3 ea | packaging pack of 1 ea | packaging bag of 4 ea |
| W × D × H 25 mm (1 in.) × 25 mm (1 in.) × 51 mm (2 in.) | W × D × H - | W × D × H - | W × D × H - |
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| Z675520-3EA | 04061832266589 |