Merck
  • Z675660
All Photos(1)
Z675660
Stuartヒーティングマントル
1,000 mL flask
NACRES:
NB.76
AC/DC input
230 V
240 V
物質
aluminum
特徴
CE compliant
manufacturer/tradename
Stuart HM1000C
パラメーター
0-450 °C temp. range
直径× H
275 mm × 220 mm
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
Z675644Z675636Z675652
AC/DC input
230 V, 240 V
AC/DC input
240 V
AC/DC input
230 V, 240 V
AC/DC input
230 V, 240 V
material
aluminum
material
aluminum
material
aluminum
material
aluminum
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Stuart HM1000C
manufacturer/tradename
Stuart HM250C
manufacturer/tradename
Stuart HM100C
manufacturer/tradename
Stuart HM500C
parameter
0-450 °C temp. range
parameter
0-450 °C temp. range
parameter
0-450 °C temp. range
parameter
0-450 °C temp. range
diam. × H
275 mm × 220 mm
diam. × H
205 mm × 185 mm
diam. × H
185 mm × 165 mm
diam. × H
235 mm × 200 mm
詳細
丸底フラスコ用の経済的な価格のヒーティングマントルの適用範囲は 50mL~ 2Lです。マントル内の断熱効果が高いため、想定外の温度になることはほとんどありません。プラスチックケースは頑丈で、軽く、耐火性です。最高450°Cまで温度調節可能です。マントルには安全のためアースがついています。
  • 安定な土台をもつ耐火性ケース
  • 想定外の温度になることはほとんどありません。
  • フラスコ破損時の備えとしてのアース。
  • 最高使用温度:450°C
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service