特徴
3-compartments
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS2538A
サイズ
460 mm × 307 mm × 63 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
430×80 mmが2箇所、430×110 mmが1箇所
消耗品を整理して、すぐに取り出せるようにします。このポリスチレン整理ボックスは、小さな実験用消耗品を整理して保管するためにパーフェクトな製品です。ガラス器具など壊れやすいアイテムを保護します。一般的な引き出しや、実験台、棚などにフィットします。