Z680427
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
GL 45 blue PP screw cap with 4 ports for HPLC system
別名:
1129812, Connection System Accessories, Duran Connection Caps, GL 45 Connection System
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥34,200
¥34,200
カートの在庫状況を確認する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥34,200
カートの在庫状況を確認する
おすすめの製品
詳細
キットの内容:
スクリューキャップGL 45、4ポート 2個
シリコーン製シーリングリング(内径1.6 mm)8個
シリコーン製シーリングリング(内径3.2 mm)8個
シリコーン製シール8個
ポート用スクリューキャップM8
スクリューキャップGL 45、4ポート 2個
シリコーン製シーリングリング(内径1.6 mm)8個
シリコーン製シーリングリング(内径3.2 mm)8個
シリコーン製シール8個
ポート用スクリューキャップM8
GL 45 screw cap with either two or three ports that have GL 14 thread. This is a flexible modular system which has four different hose diameters available: 1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm and 6.0 mm that can be connected.
Sterile pressure equalization is possible through use of membrane filter.
Sterile pressure equalization is possible through use of membrane filter.
特徴および利点
- Suitable for two different HPLC tubing outer diameters 1.6 or 3.2 mm
- Unused ports can be sealed with silicone closure / blanking seals
- Optional sterile pressure equalisation set (25 mm syringe filter 0.2 µm)
- Caps block solvent vapours VOCs, and keep your mobile phase clean. They improve lab health and safety, and the quality of your analysis
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック