Merck
Z680486
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
insert for hose connection screw cap GL 14, 3.2 mm
別名:
1129817
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,660
¥6,660
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,660
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥6,660
カートの在庫状況を確認する
物質
white PTFE/silicone
メーカー/製品名
DURAN® 1129817
パラメーター
-50-230 °C temp. limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
GL 45 screw cap with either two or three ports that have GL 14 thread. This is a flexible modular system which has four different hose diameters available: 1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm and 6.0 mm that can be connected.
Sterile pressure equalization is possible through use of membrane filter.
特徴および利点
  • Manufactured from PP, PTFE, silicone
  • Accessories designed for use with the DURAN® GL 45 2/3 port tubing connection caps or GL 45 / GLS 80® Stirred Bottle Reactor caps
  • Safe and secure liquid transfer into or out of laboratory bottles
  • Four inserts are suitable for rigid or semi-rigid tubing with a range of outer diameters: 1.6, 3.0, 3.2 or 6.0 mm
  • Open-topped blue PP GL 14 pass-through tubing cap for use with the inserts
  • Closed-top red PBT GL 14 cap for sealing unused ports
  • Sterile pressure equilisation is possible with pressure compensation set
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)