Merck
Z680761
Duran® stirred reactor systems, for GL 80 bottles
capacity 2,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
joint threadedGL 80
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1200381
キャパシティ
2,000 mL
フィッティング
GL 14 connector (2 x GL14 screw cap (PBT red))
GL 18 connector (2 x GL18 screw cap (PBT red))
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z680850Z680842Z680818
material
glass bottle, round bottle, polypropylene cap
material
-
material
-
material
-
feature
with cap
feature
-
feature
-
feature
-
capacity
2,000 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
fitting
GL 14 connector (2 x GL14 screw cap (PBT red)), GL 18 connector (2 x GL18 screw cap (PBT red))
fitting
for for GL 45 stirred reactor systems
fitting
-
fitting
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
詳細
The GL 80 stirred reactor is suitable for a wide range of laboratory mixing processes. The connections provided permit addition or removal of media from the bottle during the mixing process.
The whole assembly can be autoclaved and is therefore suitable for use in the biological sector. By using components from the GLS 80 connection system, an additional media bottle (O.D. hose: 1.6-12.0 mm) can be connected or a sterile pressure equalizer attached. Drive for the stirrer is provided by a standard commercial magnetic stirrer.
The variable agitator shaft can be used in Duran® GL 80 laboratory glass bottles (1,000 and 2,000 mL) and provides notably improved mixing in comparison with standard magnetic stir bars.
The agitating element is exchangeable and use up to 500 rpm is possible.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先