Z680877
Duran® stirred reactor caps and accessories, for GL 80 stirred reactor systems
stirred reactor cap with anchor type magnetic stirrer, complete with shaft, connection and screw cap, 4 ports.
別名:
1200379
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥155,000
¥155,000
出荷予定日2025年5月14日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥155,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥155,000
出荷予定日2025年5月14日
おすすめの製品
詳細
These connections fit the GL 80 stirred reactor systems which provide addition or removal of media from the bottle during the mixing process.
- The accessories can be autoclaved and are suitable for use in the biological sector
- The agitating elements are exchangeable and use up to 500 rpm is possible
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ