Merck
Z683612
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer slip tip, eccentric, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
別名:
ポリプロピレン製シリンジ
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥12,460
¥12,460
単価¥17,800割引30%
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
無菌性
non-sterile
特徴
graduated 1 mL
包装
pkg of 100 ea bulk packed
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z683620Z683558Z683566
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 100 ea bulk packed
packaging
pkg of 100 ea bulk packed
packaging
pkg of 100 ea bulk packed
packaging
pkg of 100 ea bulk packed
feature
graduated 1 mL
feature
graduated 1 mL
feature
graduated 0.1 mL
feature
graduated 0.1 mL
capacity
20 mL
capacity
20 mL
capacity
3 mL
capacity
3 mL
詳細
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)