Merck
Z684279
Sigma-Aldrich
Aldrich®マイクロスケールフラスコ、丸底
volume 25 mL, joint: ST/NS 14/10
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
glass
round bottom flask
ジョイント
joint: ST/NS14/10
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
25 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z100641Z684260Z100323
Aldrich® 一口丸底フラスコ capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Z100641
Aldrich® 一口丸底フラスコ
material
glass , round bottom flask
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
material
glass , round bottom flask
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/10
joint
female joint ST/NS19/22
packaging
case of 1
packaging
pack of 1
packaging
case of 1
packaging
pack of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先